Learn More
4-tert-Butylphenyl-glycidylether, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422348
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15422348 5 g 5 Gramm
15432348 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422348 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55945.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3101-60-8 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether is used in paint industry and serves as organic coating in Paint, boat Paint, building coating material. It is also used as an epoxy reactive diluent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-tert-Butylphenylglycidyl-Äther wird in der Lackindustrie verwendet und dient als organische Beschichtung in Lack, Bootslack und Baubeschichtungsmaterial. Wird auch als epoxidreaktives Verdünnungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3101-60-8
Summenformel C13H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.285
MDL-Nummer MFCD00005136
InChI-Schlüssel HHRACYLRBOUBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tert-butylphenyl glycidyl ether, 4-tert-butylphenyl glycidyl ether, 4-t-butylphenyl glycidyl ether, 2-4-tert-butylphenoxy methyl oxirane, tert-butylphenol glycidyl ether, tert-butylphenyl glycidyl ether, t-butyl phenyl glycidyl ether, ccris 2638, oxirane, 4-1,1-dimethylethyl phenoxy methyl, 2-4-tert-butyl phenoxy methyl oxirane
PubChem CID 18360
IUPAC-Name 2-[(4-tert-butylphenoxy)methyl]oxiran
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCC2CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylphenyl glycidyl ether
Dichte 1.038
Siedepunkt 165°C to 170°C (14 mmHg)
Flammpunkt 102°C (216°F)
Brechungsindex 1.515
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 206.28
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit