Learn More
4-tert-Butylphenoxyacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-tert-Butylphenoxyacetyl chloride is used as a reagent and as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-tert-Butylphenoxyacetylchlorid wird als Reagenz und als Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Alkohol, Amin, Basen, Alkalimetallen, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-tert-Butylphenoxyacetyl chloride |
| Siedepunkt | 130°C to 132°C (5 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.5165 |
| Menge | 50 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Formelmasse | 226.71 |
| Reinheit (%) | 98% |