Learn More
4-tert-Butylphenol, TRC
Artikelnummer. 30329572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329572 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329572 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6941055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert.-Butylphenol
CAS 98-54-4
Summenformel C10 H14 O
Menge 5 g
Synonym Phenol, p-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 4-tert-Butylphenol, B 110666, Butylphen, NSC 3697, PTBP, p-tert-Butylphenol
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-tert-Butylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
Formelmasse 150.1045