Learn More
4-tert-Butylphenol, 99%
Artikelnummer. 11452578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
10 kg
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11452578 2500 g 2500 Gramm
11442578 500 g 500 Gramm
11462578 10 kg 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452578 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15871.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-54-4 | C10H14O | 150,221 g/mol
Bei der Kondensation von 4-tert-Butylphenol mit Formaldehyd entsteht Calix[5]aren, das in Enzymmimetika verwendet wird.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
4-tert-butylphenol on condensation with formaldehyde gives calix[5]arene which is used in enzyme mimetics.
Löslichkeit
Wasserlöslich. [8.7 g/l (20 °C)]
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-54-4
Summenformel C10H14O
MDL-Nummer MFCD00002367
InChI-Schlüssel QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol
PubChem CID 7393
ChEBI CHEBI:34444
IUPAC-Name 4-tert-Butylphenol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylphenol
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Dichte 0.908
Siedepunkt 236°C to 238°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Phenol-like
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1817334
Merck Index 14,1585
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. [8.7g/L (20°C)]
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylphenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-tert-Butyl phenol
RUO– Nur für Forschungszwecke