Learn More
4-tert-Butylcyclohexylamin, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387715 5 g 5 Gramm
11397715 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02472.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5400-88-4 | C10H21N | 155.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5400-88-4
Summenformel C10H21N
Molekulargewicht (g/mol) 155.29
MDL-Nummer MFCD00013763,MFCD20690546
InChI-Schlüssel BGNLXETYTAAURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcyclohexylamine, 4-tert-butyl cyclohexanamine, 4-t-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexanamine, 4-amino-1-tert-butylcyclohexane, 4-tert.-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexyl amine, cyclohexanamine, 4-1,1-dimethylethyl, cis-1-amino-4-tert-butylcyclohexane, 4-tert-butylcyclohexylamine,c&t
PubChem CID 79396
IUPAC-Name 4-tert-Butylcyclohexan-1-amin
SMILES CC(C)(C)C1CCC(N)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylcyclohexylamine
Namenshinweis Cis + Trans
Dichte 0.87
Flammpunkt 79°C (174°F)
Brechungsindex 1.4662
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1523780
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 155.29
Reinheit (%) 97%