Learn More
4-Tertbutylcyclohexanol, Mischung von Isomeren 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-79905 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10090580
Marke: Thermo Scientific Acros 107900050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 98-52-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-52-2
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
MDL-Nummer MFCD00001473,MFCD00064952,MFCD00070476
InChI-Schlüssel CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcyclohexanol, cis-4-tert-butylcyclohexanol, trans-4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butyl cyclohexanol, cis-4-tert-butyl cyclohexanol, padaryl, p-tert-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanol, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanol
PubChem CID 7391
IUPAC-Name 4-tert-Butylcyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylcyclohexanol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 60.0°C to 69.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 224.0°C
Flammpunkt 200°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H10OH
Brechungsindex 1.447
Menge 5 g
Beilstein 06, I, 18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1g/L water (20 c)
Viskosität 8.68 mPa.s (80°C)
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Granulat