Learn More
4-tert.-Butylcyclohexancarboxylsäure, überwiegend trans, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318065 25 g 25 Gramm
11308065 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318065 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08248.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5451-55-8 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5451-55-8
Summenformel C11H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.279
MDL-Nummer MFCD00042622
InChI-Schlüssel QVQKEGYITJBHRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, cis-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-tert-butyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, cis, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl, cis-4-tert-butylcyclohexane carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, trans, qvqkegyitjbhrq-dtorhvgosa-n
PubChem CID 136759
IUPAC-Name 4-Tert-butylcyclohexan-1-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)C1CCC(CC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Namenshinweis predominantly trans
Menge 25 g
Beilstein 2043187
Formelmasse 184.28
Reinheit (%) ≥98%