Learn More
4-tert-Butylbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395659
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11395659
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20394.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 39895-55-1 | C11H17N | 163.264 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Luftempfindlich, nicht in der Nähe von Luft aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39895-55-1
Summenformel C11H17N
Molekulargewicht (g/mol) 163.264
MDL-Nummer MFCD00040754
InChI-Schlüssel MPWSRGAWRAYBJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzylamine, 4-tert-butylphenyl methanamine, 4-t-butylbenzylamine, 1-4-tert-butylphenyl methanamine, 4-tert-butyl-benzylamine, 4-tert-butyl phenyl methanamine, 4-tert-butyl phenyl methylamine, 4t-butylbenzylamine, p-t-butylbenzylamine, 4-tertbutylbenzylamine
PubChem CID 2735655
IUPAC-Name (4-tert-butylphenyl)methanamin
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzylamine
Dichte 0.927
Siedepunkt 124°C (16 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.521
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2961797
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 163.26
Reinheit (%) 98%