Learn More
4-tert-Butylbenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494787 5 g 5 Gramm
11404797 25 g 25 Gramm
11414797 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21260.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 877-65-6 | C11H16O | 164.248 g/mol
4-tert-Butylbenzyl alcohol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Tert-Butylbenzylalkohol, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerungsbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-65-6
Summenformel C11H16O
Molekulargewicht (g/mol) 164.248
MDL-Nummer MFCD00004662
InChI-Schlüssel FVEINXLJOJPHLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzyl alcohol, 4-tert-butyl phenyl methanol, 4-tert-butylphenyl methanol, 4-t-butylbenzyl alcohol, p-tert-butylbenzyl alcohol, 4-t-butylbenzylalcohol, benzenemethanol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-1,1-dimethylethyl benzenemethanol, 4-tert-butylbenzylalcohol, p-t-butylbenzyl alcohol
PubChem CID 13416
IUPAC-Name (4-tert-Butylphenyl)ethanol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzyl alcohol
Dichte 0.928
Siedepunkt 139°C to 140°C (20 mmHg)
Flammpunkt 128°C (262°F)
Brechungsindex 1.517
Menge 5 g
Beilstein 1860665
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol and insoluble in water.
Formelmasse 164.25
Reinheit (%) 98%