Learn More
4-Tert-Butylbenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332506 1 g 1 Gramm
11342506 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06386.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22679-54-5 | C17H18O | 238.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22679-54-5
Summenformel C17H18O
Molekulargewicht (g/mol) 238.33
MDL-Nummer MFCD00017255
InChI-Schlüssel DFYJCXSOGSYMAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzophenone, 4-t-butyl benzophenone, 4-tert-butyl phenyl phenyl methanone, 4-tert-butyl-benzophenone, 4-tert-butylphenyl-phenylmethanone, 4-tert-butylphenyl phenyl methanone, methanone, 4-1,1-dimethylethyl phenyl phenyl, acmc-20aman, 4-tert.-butylbenzophenone
PubChem CID 89790
IUPAC-Name (4-tert-Butylphenyl)-Phenylmethanon
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzophenone
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 168°C to 170°C (2 mmHg)
Flammpunkt 150°C (302°F)
Menge 1 g
Beilstein 2100075
Formelmasse 238.32
Reinheit (%) 98%