Learn More
4-tert-Butylbenzonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488006
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488006 25 g 25 Gramm
11468006 1 g 1 Gramm
11478006 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14076.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4210-32-6 | C11H13N | 159.232 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4210-32-6
Summenformel C11H13N
Molekulargewicht (g/mol) 159.232
MDL-Nummer MFCD00075840
InChI-Schlüssel IIZURLNRIMKEDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzonitrile, 4-t-butylbenzonitrile, benzonitrile, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcyanobenzene, 4-tert-butyl-benzonitrile, p-t-butylbenzonitrile, acmc-209jnk, p-tert-butylbenzonitrile, benzonitrile, p-tert-butyl, ksc219k6d
PubChem CID 77883
IUPAC-Name 4-tert-butylbenzonitril
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzonitrile
Dichte 0.94
Siedepunkt 258°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.517
Menge 25 g
Beilstein 2080049
Formelmasse 159.23
Reinheit (%) ≥98%