Learn More
4-tert-Butylbenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440743 100 g 100 Gramm
11430743 25 g 25 Gramm
11450743 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440743 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13224.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 43100-38-5 | C11H16N2O | 192.262 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43100-38-5
Summenformel C11H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 192.262
MDL-Nummer MFCD00014763
InChI-Schlüssel XYUFQWDLRLHUPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbenzhydrazide, 4-tert-butyl benzohydrazide, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, hydrazide, p-tert-butylbenzohydrazide, 4-tert-butylbenzhyrazide, 4-tert-butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-butylbenzoic hydrazide, 4-tert-butyl benzenecarbohydrazide, 4-tert-butyl benzene-1-carbohydrazide, 4-t-butylbenzhydrazide
PubChem CID 123513
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzohydrazid
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzhydrazide
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Menge 100 g
Beilstein 1104663
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) ≥98%