Learn More
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30330519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330519 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330519 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB81084010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzenesulfonyl Chloride
CAS 15084-51-2
Summenformel C10H13ClO2S
Menge 10 g
Synonym 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonyl Chloride, 4-t-Butylphenylsulfonyl Chloride, 4-tert-Butylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-tert-Butylphenylsulfonyl Chloride, NSC 186263, p-(tert-Butyl)benzenesulfonyl Chloride, p-tert-Butylphenylsulfonyl Chloride, tert-Butylbenzene-4-sulfonyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H13ClO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 232.73