Learn More
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10743341 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10743341 10 g Glasflasche 10 Gramm
10762885 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743341 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 303470100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 15084-51-2 | C10H13ClO2S | 232.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15084-51-2
Summenformel C10H13ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.73
MDL-Nummer MFCD00007449
InChI-Schlüssel YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-t-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzenesulfonylchloride, 4-tert-butyl benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butylphenylsulfonyl chloride, p-tert-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 139882
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 79°C to 83°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H4SO2Cl
Menge 10 g
Formelmasse 232.73
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver