Learn More
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449707 10 g 10 Gramm
11459707 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22174.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 15084-51-2 | C10H13ClO2S | 232.722 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15084-51-2
Summenformel C10H13ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.722
MDL-Nummer MFCD00007449
InChI-Schlüssel YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-t-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzenesulfonylchloride, 4-tert-butyl benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butylphenylsulfonyl chloride, p-tert-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenylsulfonyl chloride
PubChem CID 139882
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 80°C to 83°C
Geruch Irritating
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1104346
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 232.73
Reinheit (%) 98%