Learn More
4-tert-Butylbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452388
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452388 100 g 100 Gramm
11432388 5 g 5 Gramm
11442388 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452388 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15740.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 939-97-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Used for preparing isoxazolyl penicillin derivatives. 4-tert-Butylbenzaldehyde is suitable for use in a kinetic study to evaluate the kinetic constants (KI) for inhibition of mushroom tyrosinase by 4-substituted benzaldehydes. It is also an important intermediate for the synthesis of medicines, dyes, flavor and fragrance compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung von Isoxazolylpenicillinderivaten verwendet. 4-tert-Butylbenzaldehyd eignet sich für den Einsatz in einer kinetischen Studie zur Bewertung der kinetischen Konstanten (KI) zur Hemmung der Pilztyrosinase durch 4-substituierte Benzaldehyde. Es ist auch ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Synthese von Arzneimitteln, Farbstoffen sowie von Aroma- und Duftstoffen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht offen, hell oder in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter Dunkelheit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939-97-9
Summenformel C11H14O
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
MDL-Nummer MFCD00035742
InChI-Schlüssel OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
PubChem CID 70324
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzaldehyd
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzaldehyde
Dichte 0.97
Siedepunkt 244°C to 246°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Brechungsindex 1.5285
Menge 100 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1906461
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 162.23
Reinheit (%) 97%