Learn More
4-(tert-Butyl)piperidinhydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10611835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10611835 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10520323 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10682665 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10611835 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01152CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 69682-13-9
Summenformel C9H20ClN
Molekulargewicht (g/mol) 177.716
MDL-Nummer MFCD05865119
InChI-Schlüssel RWQQDIHTYQYXDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl piperidine hydrochloride, 4-tert-butylpiperidine hydrochloride, 4-tert-butyl-piperidine hydrochloride, 4-tert-butylpiperidine hcl, 4-tert-butyl piperidine, chloride
PubChem CID 2794676
IUPAC-Name 4-tert-Butylpiperidin;hydrochlorid
SMILES CC(C)(C)C1CCNCC1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Tert-butyl)piperidine hydrochloride
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 177.72
Reinheit (%) 90%