Learn More
[4-(tert-Butyl)phenyl]Methanesulfonylchlorid, Tech., Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [4-(tert-Butyl)phenyl]methanesulfonyl chloride |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 246.76 |
| Reinheit (%) | Tech. |
| Güte | Technisch |