Learn More
[4-(tert-Butyl)phenyl]Methanesulfonylchlorid, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10300603
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10300603 250 mg 250 Milligramm
10664073 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10300603 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00924CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 519056-61-2
Summenformel C11H15ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 246.749
MDL-Nummer MFCD04115413
InChI-Schlüssel NEJDUPGGBSPJLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenyl methanesulfonylchloride, 4-tert-butylphenyl methanesulphonyl chloride, 4-1-butyl phenylmethanesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenyl methyl chlorosulfone
PubChem CID 2794645
IUPAC-Name (4-tert-Butylphenyl)methansulfonylchlorid
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(tert-Butyl)phenyl]methanesulfonyl chloride
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 246.76
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch