Learn More
4-(tert-Butyl)Phenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10743663
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10743663 10 g 10 Gramm
10662653 1 g 1 Gramm
10285464 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743663 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00746EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 19241-24-8
Summenformel C11H13NS
Molekulargewicht (g/mol) 191.292
MDL-Nummer MFCD00022059
InChI-Schlüssel OCGNNCBNRBTUCG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140503
IUPAC-Name 1-tert-butyl-4-isothiocyanatbenzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H4NCS
Menge 10 g
Synonym 4-tert-butylphenyl isothiocyanate, 4-t-butylphenyl isothiocyanate, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butyl phenyl isothiocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butylphenylisothiocyanate, zlchem 964, 4-t-butylphenylisothiocyanate, p-t-butylphenyl isothiocyanate, 4-tert-butylphenyl-isothiocyanate
Formelmasse 191.3
Reinheit (%) 97%