Learn More
4-(tert-Butyl)Phenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1g
10g
25g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Tert-butyl)phenyl isocyanate |
CAS Min. % | 97.0 |
Dichte | 0.986g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | (CH3)3CC6H4NCO |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1g |
Formelmasse | 175.23 |
Reinheit (%) | 97% |