missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-tert-Butyl-o-Xylol, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7044871
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7397-06-0
C12H18
162.276
MFCD00038277
QRPPSTNABSMSCS-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butyl-o-xylene, 4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzene, 4-t-butyl-o-xylene, benzene, 4-1,1-dimethylethyl-1,2-dimethyl, acmc-209ot4, o-xylene, 4-tert-butyl, as-p2, 1,2-dimethyl-4-t-butylbenzene, 3,4-dimethyl-tert-butylbenzene
81881
4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzol
CC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7397-06-0
C12H18
162.276
MFCD00038277
QRPPSTNABSMSCS-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butyl-o-xylene, 4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzene, 4-t-butyl-o-xylene, benzene, 4-1,1-dimethylethyl-1,2-dimethyl, acmc-209ot4, o-xylene, 4-tert-butyl, as-p2, 1,2-dimethyl-4-t-butylbenzene, 3,4-dimethyl-tert-butylbenzene
81881
4-tert-butyl-1,2-dimethylbenzol
CC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C)C

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butyl-o-xylene
Dichte 0.868
Siedepunkt 211°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.499
Menge 5 g
Beilstein 1925371
Formelmasse 162.27
Reinheit (%) 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'