Learn More
4-(tert-Butyl)benzylbromid, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 345500250
Additional Details : CAS : 18880-00-7 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
18880-00-7 | |
227.14 | |
QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N | |
87836 | |
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr |
C11H15Br | |
MFCD00000180 | |
4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide | |
1-(brommethyl)-4-tert-butylbenzol |
Spezifikation
4-(tert-Butyl)benzylbromide | |
>109°C | |
Glasflasche | |
1.236 | |
Gelb | |
25g | |
96.0 | |
96% min. (Argentometry) | |
(CH3)3CC6H4CH2Br | |
4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide | |
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr | |
227.14 | |
227.14 | |
97% |
1.2360g/mL | |
Authentic | |
1.5445 to 1.5465 | |
90°C to 94°C (1.5mmHg) | |
8°C to 12°C | |
18880-00-7 | |
100.0 | |
C11H15Br | |
MFCD00000180 | |
QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N | |
1-(brommethyl)-4-tert-butylbenzol | |
87836 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- 4-(tert-Butyl)benzylbromide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.