Learn More
4-(tert-butyl)benzol-1-Carbothioamid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10782207 50 g 50 Gramm
10384242 1 g 1 Gramm
10702693 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10782207 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF00754EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 57774-77-3
Summenformel C11H15NS
Molekulargewicht (g/mol) 193.308
MDL-Nummer MFCD00052485
InChI-Schlüssel HZODWYBXBKXJLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl benzothioamide, 4-tert-butylthiobenzamide, 4-tert-butylbenzene-1-carbothioamide, 4-tert-butyl-thiobenzamide, 4-tert-butyl benzene-1-carbothioamide, amino 4-tert-butyl phenyl methane-1-thione, acmc-1az3y, benzenecarbothioamide,4-1,1-dimethylethyl, benzenecarbothioamide, 4-1,1-dimethylethyl-9ci
PubChem CID 2734817
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzolcarbothioamid
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(tert-Butyl)benzene-1-carbothioamide
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel (CH3)3CC6H4CSNH2
Menge 50 g
Formelmasse 193.31
Reinheit (%) 95%