Learn More
4-(tert-Butyl)-2-chloranilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10609724
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10609724 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10310653 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10609724 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF01508EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 42265-67-8
Summenformel C10H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 183.68
MDL-Nummer MFCD00052272
InChI-Schlüssel MFEZEFHCSBXPPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyl-2-chloroaniline, 4-t-butyl-2-chloroaniline, 2-chloro-4-tert-butylaniline, 4-tert-butyl-2-chloro-aniline, aniline, 4-tert-butyl-2-chloro, 4-tert-butyl-2-chlorophenylamine, benzenamine,2-chloro-4-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 521094
IUPAC-Name 4-tert-Butyl-2-chloranilin
SMILES CC(C)(C)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(tert-Butyl)-2-chloroaniline
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 183.68
Reinheit (%) 95%