Learn More
4-(tert-Butyl)-1,3-thiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10663455 10 g 10 Gramm
10275284 1 g 1 Gramm
10188494 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10663455 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD08308EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 74370-93-7
Summenformel C7H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.247
MDL-Nummer MFCD00051644
InChI-Schlüssel CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 2734202
IUPAC-Name 4-(Tert-Butyl)-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 156.25
Reinheit (%) 97%