Learn More
4-(tert-Butyl)-1,3-thiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(tert-Butyl)-1, 3-thiazol-2-amine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 156.25 |
Reinheit (%) | 97% |