Learn More
4-(tert-butoxycarbonyl)benzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
Description
Benzene boronic acid mediated the ortho specific hydroxyalkylation of phenols by aldehydes. The ability of boronic acids to reversibly bind diol functional groups has been utilized for fluorescent detection of saccharides. It can be a effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzol-Boronsäure vermittelte die orthospezifische Hydroxyalkylierung von Phenolen durch Aldehyde. Die Fähigkeit von Boronsäuren, funktionelle Diol-Gruppen reversibel zu binden, wurde für den Fluoreszenznachweis von Sacchariden verwendet. Es kann ein effektiver Katalysator für die Amidierung und Veresterung von Carbonsäuren sein.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Benzol-Boronsäure vermittelte die orthospezifische Hydroxyalkylierung von Phenolen durch Aldehyde. Die Fähigkeit von Boronsäuren, funktionelle Diol-Gruppen reversibel zu binden, wurde für den Fluoreszenznachweis von Sacchariden verwendet. Es kann ein effektiver Katalysator für die Amidierung und Veresterung von Carbonsäuren sein.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 4-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 100°C to 106°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 222.05 |
Reinheit (%) | 95% |