Learn More
4-Sulfophthalsäure, Tech., 50 % Wasser-in-Wasser aq. soln.
Artikelnummer. 11477787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477787 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11477787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16318.0E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-08-7
Summenformel C8H6O7S
Molekulargewicht (g/mol) 246.189
MDL-Nummer MFCD00007494
InChI-Schlüssel WNKQDGLSQUASME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-sulfo, phthalic acid, 4-sulfo, 4-sulphophthalic acid, unii-t1sm5dom66, 4-sulfobenzene-1,2-dicarboxylic acid, t1sm5dom66, 4-sulfophthalic acid aq. soln., 5-sulfophthalic acid, acmc-209uex, 1, 4-sulfo
PubChem CID 6962
IUPAC-Name 4-sulfophthalsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Sulfophthalic acid
Dichte 1.292
Brechungsindex 1.447
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3265
Formelmasse 246.2
Güte Technisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.