Learn More
4-Sulfamidobenzoylchlorid DMF-Komplex, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354995
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354995 5 g -
11344995 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354995 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18428.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1172493-99-0 | C10H13ClN2O4S | 292.73 g/mol
It was used in the discovery of 2-Phenyl-3-sulfonylphenyl-indole derivatives as a new class of selective COX-2 inhibitors and in the synthesis and biological evaluation of substituted 2-sulfonyl-phenyl-3-phenyl-indoles: a new series of selective COX-2 inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde bei der Entdeckung von 2-Phenyl-3-sulfonylphenyl-Indol-Derivaten als neue Klasse selektiver COX-2 Inhibitoren und bei der Synthese und biologischen Bewertung von substituierten 2-Sulfonyl-phenyl-3-phenylindolen verwendet: Eine neue Serie selektiver COX-2 Inhibitoren.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit, starken Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1172493-99-0
Summenformel C10H13ClN2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 292.73
MDL-Nummer MFCD02094019
InChI-Schlüssel CRGFLVSVHAHYCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-sulfamidobenzoyl chloride dmf complex, 4-sulfamoylbenzoyl chloride; dimethylformamide, 4-sulphamido benzoyl chloride dmf complex, 4-aminosulfonyl benzoyl chloride dmf complex, 4-chlorocarbonyl benzenesulphonamide dmf complex
PubChem CID 44119145
SMILES CN(C)C=O.NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Sulfamidobenzoyl chloride DMF complex
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid;4-sulfamoylbenzoylchlorid
Formelmasse 292.74
Reinheit (%) 95%