Learn More
Hanna Instruments™ PROBE HI76301D FOR HI8633
Marke: Hanna Instruments™ HI76301D
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Austauschbare Leitfähigkeitssonde mit 4 Ringen | |
DIN | |
Leitfähigkeit |
Hi 8633 und HI 8734 Messgerät | |
1 m |