Learn More
Hanna Instruments™ 4-Ring-Leitfähigkeitssonden
Marke: Hanna Instruments™ HI76302W
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Misst die elektrische Leitfähigkeit in Flüssigkeiten | |
HI 8733, HI 9033, HI 9034 und HI 87314 | |
140 mm | |
Ja |
Tragbares EC-Messgerät mit mehreren Messbereichen | |
DIN | |
1 m |