Learn More
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10441694
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10441694 1 g 1 Gramm
10295934 250 mg 250 Milligramm
10205944 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10441694 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC55601DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 159691-25-5
Summenformel C12H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.257
InChI-Schlüssel DOEIPZUTRVMWAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid, 4-pyrrolidinylmethyl benzoic acid, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoicacid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 1092976
IUPAC-Name 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)Benzoesäure
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 97%