Learn More
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 205.26 |
Reinheit (%) | 97% |