Learn More
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10527474 250 mg 250 Milligramm
10074243 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10527474 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC55604CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 650628-72-1
Summenformel C12H15NO
Molekulargewicht (g/mol) 189.258
MDL-Nummer MFCD07782421
InChI-Schlüssel MTBYCACQSYAYCC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23090828
IUPAC-Name 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyd
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl-benzaldehyde, 1-4-formylbenzyl pyrrolidine, 4-pyrrolizinomethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidinylmethyl benzaldehyde, 4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-1-pyrrolidinylmethyl, 4-pyrrolidin-1-yl methyl benzaldehyde
Formelmasse 189.26
Reinheit (%) 97%