Learn More
(4-Pyrimidin-5-ylphenyl)-methanol, ≥ 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC44309DA
Additional Details : CAS : 198084-13-8 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
198084-13-8 | |
186.214 | |
QPOIDCHBWLGFGU-UHFFFAOYSA-N | |
7162046 | |
C1=CC(=CC=C1CO)C2=CN=CN=C2 |
C11H10N2O | |
MFCD06802874 | |
4-pyrimidin-5-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl phenyl methanol, 4-5-pyrimidinyl phenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl-phenyl-methanol, 4-5-pyrimidinyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-5-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-5-ylphenyl methan-1-ol, swx | |
(4-pyrimidin-5-ylphenyl)methanol |
Spezifikation
(4-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD06802874 | |
QPOIDCHBWLGFGU-UHFFFAOYSA-N | |
(4-pyrimidin-5-ylphenyl)methanol | |
7162046 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
198084-13-8 | |
100.0 | |
C11H10N2O | |
4-pyrimidin-5-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl phenyl methanol, 4-5-pyrimidinyl phenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl-phenyl-methanol, 4-5-pyrimidinyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-5-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-5-ylphenyl methan-1-ol, swx | |
C1=CC(=CC=C1CO)C2=CN=CN=C2 | |
186.214 | |
186.21 |