Learn More
4-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10701684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10701684 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10051924 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10701684 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56204DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 77232-38-3
Summenformel C11H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 184.20
MDL-Nummer MFCD08056282
InChI-Schlüssel JUYLMPWKVWDXBE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12703722
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-pyrimidin-2-yl benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl
IUPAC-Name 4-(pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Formelmasse 184.2
Reinheit (%) 95%