Learn More
4-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1g
5g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Pyrimidin-2-ylbenzaldehyde |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Synonym | 4-pyrimidin-2-yl benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl benzaldehyde, 2-4-formylphenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-yl-benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-pyrimidinyl, benzaldehyde, 4-2-pyrimidinyl |
Menge | 5g |
IUPAC-Name | 4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyd |
Formelmasse | 184.2 |
Reinheit (%) | 95% |