Learn More
4-Pyridylethylmercaptan, Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30421486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421486 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421486 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9940552.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridylethylmercaptan Hydrochloride
CAS 6298-11-9
Summenformel C7 H9 N S . Cl H
Menge 2.5 g
Synonym 4-Pyridineethanethiol','hydrochloride (1:1), 4-Pyridineethanethiol','hydrochloride (6CI,8CI,9CI), 2-(Pyridin-4-yl)ethanethiol hydrochloride, 4-(2-Mercaptoethyl)pyridine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NS.ClH/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7;/h1-2,4-5,9H,3,6H2;1H
SMILES Cl.SCCc1ccncc1
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-ylethanthiol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 175.68
Formelmasse 175.0222