Learn More
Alfa Aesar™ (4-Pyridyl)-aceton, 98 %
Artikelnummer. 11399445
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11399445
Marke: Alfa Aesar™ L18667.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Anwendungen
(4-Pyridyl)aceton ist ein Reaktant bei der Synthese von Milrinon (M344680), einem selektiven Phosphodiesterase-Hemmer mit vasodilierender und positiver inotroper Aktivität. Kardiotonisch.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6304-16-1
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.166
MDL-Nummer MFCD00129043
InChI-Schlüssel ILRVKOYYFFNXDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridyl acetone, 1-4-pyridinyl-2-propanone, 1-pyridin-4-yl propan-2-one, 1-4-pyridyl acetone, 4-acetonylpyridine, 4-pyridinylacetone, 4-pyridylacetone, unii-r6onm9f2au, 2-propanone, 1-4-pyridinyl
PubChem CID 80552
IUPAC-Name 1-Pyridin-4-ylpropan-2-on
SMILES CC(=O)CC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Pyridyl)acetone
Schmelzpunkt 13°C
Siedepunkt 143°C (20 mmHg)
Brechungsindex 1.5225
Menge 5 g
Beilstein 110960
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 98%