Learn More
4-Pyridinmethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487706
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11487706
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14698.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 586-95-8 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-95-8
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
MDL-Nummer MFCD00006442
InChI-Schlüssel PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol
PubChem CID 11472
SMILES OCC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridinemethanol
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Siedepunkt 141°C (12 mmHg)
Flammpunkt 148°C (298°F)
Menge 100 g
Beilstein 107850
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name Pyridin-4-ylmethanol
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 99%