Learn More
4-Pyridinessigsäurehydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486907 25 g 25 Gramm
11493990 1 g 1 Gramm
11476907 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14348.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6622-91-9 | C7H8ClNO2 | 173.596 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6622-91-9
Summenformel C7H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.596
MDL-Nummer MFCD00012827
InChI-Schlüssel WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridineacetic acid hydrochloride, 4-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-carboxymethylpyridinium chloride, 4-acetic acid pyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid hcl, 4-pyridine acetic acid hydrochloride, 2-4-pyridyl acetic acid hydrochloride, 4-acetylpyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid, hydrochloride
PubChem CID 81097
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
SMILES C1=CN=CC=C1CC(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridineacetic acid hydrochloride
Schmelzpunkt ∼136°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 3696648
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) ≥98%