Learn More
4-Pyrid-4-ylbenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10036212
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10036212 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10004332 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10036212 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC35401DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4385-76-6
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.21
MDL-Nummer MFCD04114574
InChI-Schlüssel DZLGZIGLHCRIMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-4-yl-benzoic acid, 4-4-pyridyl benzoic acid, 4-pyridin-4-yl benzoic acid, 4-pyrid-4-ylbenzoic acid, 4-4-pyridinyl benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl pyridine, 4'-pyridyl-4-benzoic acid, benzoic acid, 4-4-pyridinyl, pubchem22345, acmc-1adxv
PubChem CID 1520811
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-(Pyridin-4-yl)benzoesäure
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 95%