Learn More
4-Pyrid-3-ylbenzaldehyd, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC40004DA
Additional Details : CAS : 127406-55-7 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
127406-55-7 | |
183.21 | |
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N | |
3693046 | |
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O |
C12H9NO | |
MFCD01631910 | |
4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine | |
4-Pyridin-3-ylbenzaldehyd |
Spezifikation
4-Pyrid-3-ylbenzaldehyde | |
1g | |
94.5 | |
95% | |
MFCD01631910 | |
NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N | |
4-Pyridin-3-ylbenzaldehyd | |
3693046 | |
95% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
127406-55-7 | |
100.0 | |
C12H9NO | |
4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine | |
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O | |
183.21 | |
183.21 |