Learn More
4-Prop-2-ynyl-Thiomorpholin1,1-Dioxid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10758764
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10758764 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10391663 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10603055 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10758764 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. DFP00032DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 10442-03-2
Summenformel C7H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 173.23
InChI-Schlüssel CZBZIZOYSYHBNM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777265
IUPAC-Name 4-Prop-2-ynyl-1,4-thiazinan 1,1-dioxid
SMILES C#CCN1CCS(=O)(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Prop-2-ynyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-propargylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-2-propynyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-propargyl thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargylthiomorpholine1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-2-propyn-1-yl-, 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, acmc-1byom, 4-propargylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargyl-thiomorpholine-1,1-dioxide
Formelmasse 173.23
Reinheit (%) 97%