Beschreibung
- Kompatibel mit CentriVap Professionelle Vakuumkonzentratoren
- Edelstahl
- Optionale PTFE-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Typ | Rotor |
| Rotorsystem | CentriVap Pro |
| Abmessungen (L x B x H) | 25,4 x 15,75 x 7,62 cm (10 x 6,2 x 3 in.) |