Learn More
(4-Piperidinophenyl)-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10286242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10286242 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10194144 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286242 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC33913DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 214759-73-6
Summenformel C12H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD06659080
InChI-Schlüssel WROBJEHXMLQDQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinophenyl methylamine, 4-piperidin-1-yl phenyl methanamine, 4-piperidinobenzylamine, 4-piperidin-1-yl-benzylamine, 1-4-piperidin-1-yl phenyl methanamine, 4-piperidin-1yl benzylamine, 4-piperidin-1ylphenyl methylamine, 4-piperidylphenyl methylamine, 4-1-piperidyl phenyl methanamine
PubChem CID 2795551
IUPAC-Name 1-[4-(piperidin-1-yl)phenyl]methanamine
SMILES NCC1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material (4-Piperidinophenyl)methylamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) 97%