Learn More
4-(Piperidinomethyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
10g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Piperidinomethyl)benzoic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1g |
Formelmasse | 219.28 |
Reinheit (%) | 97% |