Learn More
4-Piperidinobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10138142
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10138142 250 mg 250 Milligramm
10026112 1 g 1 Gramm
10168794 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10138142 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC33901CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 22090-24-0
Summenformel C12H14NO2
Molekulargewicht (g/mol) 204.25
MDL-Nummer MFCD00587602
InChI-Schlüssel DGJNUESQBVPXAY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 764599
IUPAC-Name 4-(piperidin-1-yl)benzoate
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Piperidinobenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 97%