Learn More
4-Piperidinobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10026112
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
22090-24-0
C12H14NO2
204.25
MFCD00587602
DGJNUESQBVPXAY-UHFFFAOYSA-M
764599
4-(piperidin-1-yl)benzoate
[O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
22090-24-0
C12H14NO2
204.25
MFCD00587602
DGJNUESQBVPXAY-UHFFFAOYSA-M
764599
4-(piperidin-1-yl)benzoate
[O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Chemischer Name oder Material 4-Piperidinobenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 97%